Få mere at vide
Phenomenex™ Verex™ Krimppakninger, 20 mm, med Pharmafix-støbt septa, ingen spalte
Artikelnummer. 31748503 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Mængde:
100 Pk.
1000 Pk.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31748503 100 Pk.
31747599 1000 Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31748503 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. AR052D012
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Tilbehør til brug med kromatografiampler og i forskellige kromatografiapplikationer.
  • Analyse: Renlighed og ydeevne testet som standard
  • Certificering: 100% fejlfri
  • Konfigurationer: Specialampuller, crimp-top-ampuller, skrue-top-ampuller, snap-top-ampuller, VOA/ASE samlede vial-kits, VOA/ASE samlede opbevaringssæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sølv
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Forspaltet Nej
Sterilitet Steril
Mængde 100 Pk.
Lukkestørrelse 20 mm
Markeringssted Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Cap