Få mere at vide
Phenomenex™ Verex™ Cert+ Snap Seals, 11 mm, med septa, for-spalte
Artikelnummer. 31748486 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Neutral
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
31748486 Blå
31741700 Neutral
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31748486 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. AR0567213C
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Tilbehør til brug med kromatografiampler og i forskellige kromatografiapplikationer.
  • Analyse: Renlighed og ydeevne testet som standard
  • Certificering: 100% fejlfri
  • Konfigurationer: Specialampuller, crimp-top-ampuller, skrue-top-ampuller, snap-top-ampuller, VOA/ASE samlede vial-kits, VOA/ASE samlede opbevaringssæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Diameter (metrisk) Udvendig 11 mm
Materiale Polypropylen
Forspaltet Ja
Sterilitet Steril
Septum PTFE/Silicone
Lukkestørrelse 11 mm
Markeringssted Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Cap