Få mere at vide
Phenomenex™ Verex™ Cert+ snap-forseglinger, 11 mm, med septa, ingen spalte
Artikelnummer. 31742956 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Artikelnummer. Farve
31742956 Blå
1 options
Artikelnummer. 31742956 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. AR0565213C
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Tilbehør til brug med kromatografiampler og i forskellige kromatografiapplikationer.
  • Analyse: Renlighed og ydeevne testet som standard
  • Certificering: 100% fejlfri
  • Konfigurationer: Specialampuller, crimp-top-ampuller, skrue-top-ampuller, snap-top-ampuller, VOA/ASE samlede vial-kits, VOA/ASE samlede opbevaringssæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Diameter (metrisk) Udvendig 11 mm
Forspaltet Nej
Sterilitet Steril
Septum PTFE/Silicone
Lukkestørrelse 11 mm
Markeringssted Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Cap