Få mere at vide
Verdiperstat, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497438
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16497438 10 mg
16479917 5 mg
16443467 50 mg
16437416 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16497438 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17646
MedChemExpress Verdiperstat (AZD3241) is a selective, irreversible and orally active myeloperoxidase (MPO) inhibitor, with an IC50 of 630 nM, and can be used in the research of neurodegenerative brain disorders.
Verdiperstat (AZD3241) is a selective, irreversible and orally active myeloperoxidase (MPO) inhibitor, with an IC50 of 630 nM, and can be used in the research of neurodegenerative brain disorders.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Verdiperstat
CAS 890655-80-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H15N3O2S
Mængde 10 mg
Synonym AZD3241
Opløselighedsinformation DMSO : 150 mg/mL (592.14 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N1)C(NC=C2)=C2N(CCOC(C)C)C1=S
Molekylvægt (g/mol) 253.32
Formel vægt 253.32
Procent renhed 99.6%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.