missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Verdinexor

Beskrivelse
Verdinexor is a selective exportin-1 (XPO1/CRM1) inhibitor. It potently inhibits influenza virus ribonucleoprotein (vRNP) export by disrupting XPO1-NEP binding and the replication of influenza virus A and B strains in vitro, including H1N1, H5N1 and H7N9 (IC50 values in the range 40 - 420 nM range). Verdinexor limits influenza A virus spread in mouse lung in vivo. In neuroblastoma, verdinexor suppresses cell proliferation and induces cell apoptosis. It also induces P53 nuclear accumulation and induces G0/G1 phase cell cycle arrest by activating P53 function. Verdinexor inhibits tumor growth in in vivo mouse models. Orally bioavailable.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2 Z)-3-[3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1 H-1,2,4-triazol-1-yl]-2-propenoic acid 2-(2-pyridinyl)hydrazide |
| CAS | 1392136-43-4 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | Antiviral Compounds |
| Molekylær formel | C18H12F6N6O |
| Renhed | 0.98 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?