Få mere at vide
MedChemExpress Verbascoside
Artikelnummer. 16494727
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16494727 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16494727 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0021
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Verbascoside is isolated from Lantana camara, acts as an ATP-competitive inhibitor of PKC, with an IC50 of 25 μM, and has antitumor, anti-inflammatory and antineuropathic pain activity.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 624.59 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 61276-17-3
Produkttype Natural Products
Renhed 95.67%
Opløselighed DMSO : ≥ 100 mg/mL (160.11 mM)
Synonym Acteoside∣ Kusaginin∣ TJC160
Mål PKC∣Apoptosis∣Bacterial∣HSV