Få mere at vide
Veratrole, TRC
Artikelnummer. 30454780
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30454780 10 g
1 options
Artikelnummer. 30454780 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV12780010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guaiacol methylether
CAS 91-16-7
Molekylær formel C8 H10 O2
Mængde 10 g
Synonym Benzene','1,2-dimethoxy-, Benzene','o-dimethoxy- (8CI), 1,2-Dimethoxybenzene, 2-Methoxyanisole, Catechol dimethyl ether, Methylguaiacol, NSC 16934, O,O-Dimethylcatechol, Pyrocatechol dimethyl ether, Veratrol, Veratrole, o-Dimethoxybenzene, o-Hydroquinone dimethyl ether, o-Methoxyanisole
InChI formel InChI=1S/C8H10O2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6H,1-2H3
SMIL COc1ccccc1OC
IUPAC navn 1,2-dimethoxybenzen
Molekylvægt (g/mol) 138.16
Formel vægt 138.0681