Få mere at vide
Veratridin, TRC
Artikelnummer. 30457251
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30457251 10 mg
30451393 1 mg
30452893 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457251 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV12756810MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-62-5
Molekylær formel C36 H51 N O11
Molekylvægt (g/mol) 673.79
Synonym Cevane-3,4,12,14,16,17,20-heptol, 4,9-epoxy-, 3-(3,4-dimethoxybenzoate), (3β,4α,16β)-, Veratridine (6CI,7CI,8CI), 3-Veratroylveracevine, NSC 7524, Veracevine, veratrate
SMIL COc1ccc(cc1OC)C(=O)O[C@H]2CC[C@@]3(C)[C@@H]4CC[C@H]5[C@]6(O)C[C@H](O)[C@@]7(O)[C@@H](CN8C[C@@H](C)CC[C@H]8[C@@]7(C)O)[C@]6(O)C[C@]35O[C@]24O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Veratridine
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C36H51NO11/c1-19-6-11-26-31(3,40)35(43)25(17-37(26)16-19)33(42)18-34-24(32(33,41)15-27(35)38)10-9-23-30(34,2)13-12-28(36(23,44)48-34)47-29(39)20-7-8-21(45-4)22(14-20)46-5/h7-8,14,19,23-28,38,40-44H,6,9-13,15-18H2,1-5H3/t19-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,30-,31+,32+,33+,34+,35-,36-/m0/s1
Formel vægt 673.3462