Få mere at vide
Thermo Scientific™ Veratridine, ≥97%
Artikelnummer. p-7082309
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15444729
Brand: Thermo Scientific™ J62324.MF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Activates sodium ion channels
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 50 mg
Oversigt White
Indhold og opbevaring -30°C to -10°C
Til brug med (applikation) Activates sodium ion channels
Assay ≥97%
CAS 71-62-5
Molekylær formel C36H51NO11
Formel vægt 673.80g/mol
Synonym 3-Veratroylveracevine
Opløselighed Soluble in ethanol or DMSO; Freely soluble in chloroform; Also soluble in 1M HCl
Produkttype Signal Transduction Reagent
Form Powder