Få mere at vide
R&D Systems™ Veratridine
Artikelnummer. 18792794
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18792794 10 mg
18702674 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18792794 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 2918/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1267.43 DKK
    1141.35 DKK / 10mg
    Spare 126.08 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Voltage-gated Na+ channel opener
Voltage-gated Na+ channel opener; increases intracellular Ca2+ with no effect on the Na+/Ca2+ exchanger. Steroid-derived alkaloid neurotoxin. Increases membrane Na+ permeability and depolarizes excitable tissues.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-62-5
Molekylær formel C36H51NO11
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Veratridine
Mængde 10 mg
Produktlinje Tocris
Formel vægt 673.79
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 673.8