Få mere at vide
Veratric Acid 4-Chlorobutyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Veratric Acid 4-Chlorobutyl Ester |
| CAS | 69788-75-6 |
| Molekylær formel | C13H17ClO4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3,4-Dimethoxybenzoic Acid 4-Chlorobutyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17ClO4/c1-16-11-6-5-10(9-12(11)17-2)13(15)18-8-4-3-7-14/h5-6,9H,3-4,7-8H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc(cc1OC)C(=O)OCCCCCl |
| IUPAC navn | 4-chlorobutyl 3,4-dimethoxybenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.72 |
| Formel vægt | 272.0815 |