Få mere at vide
R&D Systems™ Verapamil hydrochloride
Artikelnummer. 18732544
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
18732544 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18732544 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 0654/1G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1252.16 DKK
    1124.55 DKK / 1g
    Spare 127.61 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. CaV1.x blocker
Verapamil hydrochloride is an L-type calcium channel blocker. Vasodilator and adrenergic antagonist. Verapamil induces autophagy by modulating cellular metabolism. Verapamil has been identified as targeting human host proteins that interact with SARS-CoV-2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Verapamil hydrochloride
CAS 152-11-4
Mængde 1 g
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C27H39ClN2O4
Formel vægt 491.07
Renhed 0.98
Molekylvægt (g/mol) 491.069