Få mere at vide
Verapamil hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 18002810
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18002810 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18002810 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0022.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Verapamil hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Verapamil hydrochloride
CAS 152-11-4
Analyt- eller komponentnavne Verapamil hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C27 H38 N2 O4 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Valeronitrile, 5-[(3,4-dimethoxyphenethyl)methylamino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropyl-, hydrochloride (7CI), Valeronitrile, 5-[(3,4-dimethoxyphenethyl)methylamino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropyl-, monohydrochloride (8CI), Akilen, Anpec, Apo-Verap, Apoacor, Arapamyl, Azupamil, Berkatens, Calan, Calan SR, Calaptin, Calaptin 240SR, Calaptin 80, Cardiabeltin, Cardiagutt, Cardibeltin, Caveril, Civicor, Civicor Retard, Coraver, Cordilox, Cordilox SR, Corpamil, Covera HS, Dignover, Dilacoran, Dilacoran HTA, Drosteakard, Finoptin, Flamon, Geangin, Hexasoptin, Hexasoptin Retard, Ikacor, Ikapress, Iproveratril hydrochloride, Iso-Card SR, Isoptin, Isoptin Retard, Isoptin SR, Isoptin, hydrochloride, Isoptine, Isoptino, Izoptin hydrochloride, LU 20175, Lekoptin Retard, Manidon, Manidon Retard, NSC 272366, NSC 657799, Novo-Veramil, Quasar, Ravamil SR, Securon, Univer, Vasolan, Vasomil, Vasopten, Veracaps SR, Veracim, Veracor, Verahexal, Veraloc, Veramex, Veramil, Verapamil hydrochloride, Verapin, Verapress 240SR, Veraptin, Verdilac, Verelan, Verelan SR, Verexamil, Verogalid ER, Verpal, Vetrimil, dl-Verapamil hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. A (EP), Verapamil Imp. A (EP), Benzeneacetonitrile, alpha-[3-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]methylamino]propyl]-3,4-dimethoxy-alpha-(1-methylethyl)-, hydrochloride (1:1), Benzeneacetonitrile, alpha-[3-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]methylamino]propyl]-3,4-dimethoxy-alpha-(1-methylethyl)-, monohydrochloride (9CI), (+/-)-Verapamil hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C27H38N2O4.ClH/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3;1H
SMIL Cl.COc1ccc(CCN(C)CCCC(C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
IUPAC navn 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl-methylamino]-2-propan-2-ylpentannitril; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 491.06
Mængde 250 mg
Formel vægt 490,2598 g/mol