Få mere at vide
Verapamil EP Impurity N (as Hydrochloride), Mikromol
Artikelnummer. 30460736
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30460736 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460736 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0022.15
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Verapamil EP Impurity N (as Hydrochloride), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,5'-(Methyl-imino)bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(1-methylethyl)pentanenitrile] Hydrochloride
CAS 2726492-31-3
Analyt- eller komponentnavne 5,5'-(Methyl-imino)bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(1-methylethyl)pentanenitrile] Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C33 H47 N3 O4 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Verapamil Hydrochloride Imp. N (EP), Verapamil Imp. N (EP), 5,5'-(Methyl-imino)bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(1-methylethyl)pentanenitrile] Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. N (EP) as Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Impurity N as Hydrochloride, Verapamil Impurity N as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C25H31NO3.C2H2O4/c1-4-7-11-23-24(21-10-8-9-12-22(21)29-23)25(27)19-13-15-20(16-14-19)28-18-17-26(5-2)6-3;3-1(4)2(5)6/h8-10,12-16H,4-7,11,17-18H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6)
Løsningstype Neat
SMIL Cl.COc1ccc(cc1OC)C(CCCN(C)CCCC(C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)(C#N)C(C)C
IUPAC navn 5-[[4-cyano-4-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-methylhexyl]-methylamino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-propan-2-ylpentanenitrile;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 586.2
Mængde 50 mg
Formel vægt 585.3333 g/mol