Få mere at vide
Verapamil EP Impurity M (Verapamil USP Related Compound D) as Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30051836
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051836 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051836 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0022.140025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Verapamil EP Impurity M (Verapamil USP Related Compound D) as Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,5'-[(2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl)imino]bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(1-methylethyl)-pentanenitrile] Hydrochloride
CAS 190850-50-1
Analyt- eller komponentnavne 5,5'-[(2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl)imino]bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(1-methylethyl)-pentanenitrile] Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C42 H57 N3 O6 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 5,5'-[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]imino]bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(1-methylethyl)-pentanenitrile] Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. M (EP), Verapamil Imp. M (EP), Benzeneacetonitrile, alpha,alpha'-[[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]imino]di-3,1-propanediyl]bis[3,4-dimethoxy-alpha-(1-methylethyl)-, monohydrochloride (9CI), Verapamil Related Compound D as Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Impurity M as Hydrochloride, Verapamil Impurity M as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C42H57N3O6.ClH/c1-30(2)41(28-43,33-14-17-36(47-6)39(26-33)50-9)20-11-22-45(24-19-32-13-16-35(46-5)38(25-32)49-8)23-12-21-42(29-44,31(3)4)34-15-18-37(48-7)40(27-34)51-10;/h13-18,25-27,30-31H,11-12,19-24H2,1-10H3;1H
SMIL Cl.COc1ccc(CCN(CCCC(C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)CCCC(C#N)(C(C)C)c3ccc(OC)c(OC)c3)cc1OC
IUPAC navn 5-[[4-cyano-4-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-methylhexyl]-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]amino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-propan-2-ylpentanenitrile;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 736.38
Mængde 25 mg
Formel vægt 735.4014 g/mol