missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Verapamil-d6 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Verapamil-d6 Hydrochloride |
| CAS | 1185032-80-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C27 2H6 H32 N2 O4 . Cl H |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | α-[3-[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]methylamino]propyl]-3,4-dimethoxy-α-(1-methylethyl)-benzeneacetonitrile-d6 Hydrochloride, Berkatens-d6, Calan-d6, Cardibeltin-d6, Dignover-d6, Isoptin-d6, Veracim-d6, Veramex-d6, Zolvera-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C27H38N2O4.ClH/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3;1H/i1D3,2D3; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])([2H])C(C([2H])([2H])[2H])C(CCCN(C)CCc1ccc(OC)c(OC)c1)(C#N)c2ccc(OC)c(OC)c2 |
| IUPAC navn | 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl-methylamino]-2-(1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-yl)pentanenitrile;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 497.1 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?