Få mere at vide
Verapamil-d3 hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Verapamil-d3 Hydrochloride |
| CAS | 2714485-49-9 |
| Molekylær formel | C27 D3 H35 N2 O4 . Cl H |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (±)-Verapamil-d3 hydrochloride, Verapamil-d3 hydrochloride, Verapamil-D3 (N-methyl-D3) hydrochloride, 5-[(3,4-Dimethoxyphenethyl)methyl-d3-amino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropylvaleronitrile hydrochloride, α-[3-[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]methyl-d3-amino]propyl]-3,4-dimethoxy-α-(1-methylethyl)benzeneacetonitrile hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C27H38N2O4.ClH/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3;1H/i3D3; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CCCC(C#N)(C(C)C)c1ccc(OC)c(OC)c1)CCc2ccc(OC)c(OC)c2 |
| IUPAC navn | 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl-(trideuteriomethyl)amino]-2-propan-2-ylpentannitril; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 494.081 |
| Formel vægt | 493.279 |