Få mere at vide
Chicopee VeraClean Polish Rengøringsserviet
Beskrivelse
- Æske med 800 rengøringsservietter
- 32 x 34 cm
- Hvid
- 100% viskoserayon
- Ekstremt lavfnug og absorberende
- Silikonefri
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kraftig visker |
| Længde (metrisk) | 32 cm |
| Bredde (metrisk) | 34 cm |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Dimensioner (L x B) | 32 x 34 cm |
| Emballagemængde | Æske med 800 servietter |
| Ply | 1-ply |
| Sterilitet | Ikke-steril |