Få mere at vide
Emma Safety Footwear Vera XD Sikkerhedssko, Grøn
Beskrivelse
- S2-Sikkerhedssko til våde arbejdsforhold
- GripForce™ Nem twist
- Mikrofiber konstruktion
- ESD certificeret
- Kromfri foring
- Hydro-Tec™ Desinficeret sølv
Tekniske data
Tekniske data
| Design | Vera XD, Grøn |
| Materiale | Mikrofiber |
| Størrelse | 37 |