Få mere at vide
Emma Safety Footwear Vera XD sikkerhedssko
Størrelse:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- S2-Sikkerhedssko til våde arbejdsforhold
- GripForce™ Nem twist
- Mikrofiber konstruktion
- ESD certificeret
- Kromfri foring
- Hydro-Tec™ Desinficeret sølv
Tekniske data
Tekniske data
| Design | Vera XD |
| Materiale | Mikrofiber |
| Størrelse | 41 |