Få mere at vide
Emma Safety Footwear Vera sikkerhedssko, gul
Størrelse:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- S2-Sikkerhedssko til våde arbejdsforhold
- Mikrofiber konstruktion
- GripForce™ Duo varmebestandig ydersål
- Kromfri foring
- Hydro-Tec™ Desinficeret sølv for tørrere, friskere fødder
- Desinficeret
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DA ISO 20345:2011 |
| Lukketype | Elastik |
| Farve | Hvid |
| Design | Vera, gul |
| Liner materiale | Hydro-Tec™ Desinficeret sølv |
| Materiale | Mikrofiber |
| Størrelse | 37 |
| Tå materiale | Stål |