Få mere at vide
Emma Safety Footwear Vera sikkerhedssko, rød
Artikelnummer. 15968511
Skift visning
Størrelse:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Pakningsstørrelse:
1 par
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15968511 37 1 par
15978511 38 1 par
15988511 39 1 par
15998511 40 1 par
15908521 41 1 par
15918521 42 1 par
15928521 43 1 par
15938521 44 1 par
15948521 45 1 par
15958521 46 1 par
15968521 47 1 par
15978521 48 1 par
15988521 49 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15968511 Leverandør Emma Safety Footwear Leverandørnr. MM50652437
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1245.00 DKK
    866.34 DKK / 1 par
    Spare 378.66 DKK
    30% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
En nem sko til rengøring af hygiejne. Overdelen er fuldt vaskbar unik mikrofiber og funktioner Hydro-Tec™ Desinficeret sølv til tørre, friske fødder. Den beskyttende tåkappe forhindrer pletter og er smøre- og fedtbestandig. Udviklet til brug på hårde klinkegulve og andre gulve, der er nemme at rengøre.
  • S2-Sikkerhedssko til våde arbejdsforhold
  • Mikrofiber konstruktion
  • GripForce™ Duo varmebestandig ydersål
  • Kromfri foring
  • Desinficeret
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 20345:2011
Lukketype Elastik
Farve Hvid
Design Vera, rød
Liner materiale Hydro-Tec™ Desinficeret sølv
Materiale Mikrofiber
Størrelse 37
Tå materiale Stål