Få mere at vide
Emma Safety Footwear Vera sikkerhedssko, blå
Beskrivelse
- S2-Sikkerhedssko til våde arbejdsforhold
- GripForce™ Duo ydersål
- Mikrofiber konstruktion
- Kromfri foring
- Hydro-Tec™ Desinficeret sølv
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DA ISO 20345:2011 |
| Lukketype | Elastik |
| Farve | Hvid |
| Design | Vera, blå |
| Liner materiale | Hydro-Tec™ Desinficeret sølv |
| Materiale | Mikrofiber |
| Størrelse | 43 |
| Tå materiale | Stål |