Få mere at vide
Emma Safety Footwear Vera sikkerhedssko
Artikelnummer. 15928561
Skift visning
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
47
48
49
Pakningsstørrelse:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15928561 41 1 par
15968551 35 1 par
15978551 36 1 par
15988551 37 1 par
15998551 38 1 par
15908561 39 1 par
15918561 40 1 par
15938561 42 1 par
15948561 43 1 par
15958561 44 1 par
15978561 46 1 par
15988561 47 1 par
15998561 48 1 par
15908571 49 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 15928561 Leverandør Emma Safety Footwear Leverandørnr. MM50654441
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1013.22 DKK
    551.25 DKK / 1 par
    Spare 461.97 DKK
    45% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-12-2026
En nem sko til rengøring af hygiejne. Overdelen er fuldstændig vaskbar mikrofiberkonstruktion. Desinficeret med Hydro-Tec™ Desinficeret sølv. Pletter, fedt, fedt og direkte modstandsdygtig.
  • S2-Sikkerhedssko til våde arbejdsforhold
  • GripForce™ Nem twist
  • Mikrofiber konstruktion
  • ESD certificeret
  • Kromfri foring
  • Hydro-Tec™ Desinficeret sølv
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 20345:2011
Lukketype Elastik
Farve Hvid
Design Vera
Liner materiale Hydro-Tec™ Desinficeret sølv
Materiale Mikrofiber
Størrelse 41
Tå materiale Stål