Få mere at vide
VER-50589, MedChemExpress
Artikelnummer. 16461589
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16461589 1 mg 1mg
16449497 5 mg -
16406958 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16461589 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15984
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress VER-50589 is a Hsp90 inhibitor, with an IC50 of 21 nM and a Kd of 4.5 nM.
VER-50589 is a Hsp90 inhibitor, with an IC50 of 21 nM and a Kd of 4.5 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale VER-50589
CAS 747413-08-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H17ClN2O5
Mængde 1 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 48 mg/mL (123.46 mM)
SMIL O=C(C1=NOC(C2=CC(Cl)=C(O)C=C2O)=C1C3=CC=C(OC)C=C3)NCC
Molekylvægt (g/mol) 388.8
Formel vægt 388.8
Procent renhed 99.97%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death