Få mere at vide
VER-49009, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490266
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16490266 2 mg -
16479497 5 mg -
16436958 10 mg 10mg
16417036 100 mg -
16403017 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16490266 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15986
MedChemExpress VER-49009 is a Hsp90 inhibitor, with an IC50 of 25 nM and a Kd of 78 nM.
VER-49009 is a Hsp90 inhibitor, with an IC50 of 25 nM and a Kd of 78 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale VER-49009
CAS 558640-51-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H18ClN3O4
Mængde 2 mg
Synonym CCT 129397
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (257.85 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=NNC(C2=CC(Cl)=C(O)C=C2O)=C1C3=CC=C(OC)C=C3)NCC
Molekylvægt (g/mol) 387.82
Formel vægt 387.82
Procent renhed 99.39%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death