Få mere at vide
VER-246608, MedChemExpress
Beskrivelse
VER-246608 is a potent and ATP-competitive inhibitor of pyruvate dehydrogenase kinase (PDK) with IC50s of 35 nM, 40 nM, 84 nM, and 91 nM for PDK-1, PDK-3, PDK-2, and PDK-4, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | VER-246608 |
| CAS | 1684386-71-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C28H23ClF2N4O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (180.84 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=CC=C(O)C=C1O)N(CC2=CC=C(CNC(C(F)F)=O)C=C2)C(C=C3)=CC=C3C4=NC(Cl)=NC=C4C |
| Molekylvægt (g/mol) | 552.96 |
| Formel vægt | 552.96 |
| Vis mere |