missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ VER 246608
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18778976
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18778976 10 mg
18759926 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18778976 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6604/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent and selective pyruvate dehydrogenase kinase (PDK) 1/2/3/4 inhibitor

VER 246608 is a potent and ATP-competitive inhibitor of pyruvate dehydrogenase kinase (PDK; IC50s = 35, 40, 84, and 91 nM for PDK-1, PDK-3, PDK-2, and PDK-4 respectively). It is selective for PDKs over a panel of 97 kinases and HSP90. VER 246608 increases pyruvate dehydrogenase complex activity, oxygen consumption and reduces glycolytic activity; it reduces the production of L-lactate in PC3 cells in D-glucose and L-glutamine depleted media. In PC3 cells, VER 246608 induces cell cycle arrest at the G1 phase under glucose or serum-depleted conditions characteristic of the tumor microenvironment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[4-(2-Chloro-5-methyl-4-pyrimidinyl)phenyl]-N-[[4-[[(2,2-difluoroacetyl)amino]methyl]phenyl]methyl]-2,4-dihydroxybenzamide
CAS 1684386-71-7
Mængde 10 mg
Mål Other Kinase Inhibitors
Molekylær formel C28H23ClF2N4O4
Renhed 0.98
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.