Få mere at vide
VER-155008, MedChemExpress
Beskrivelse
VER-155008 is an inhibitor of Hsp70, with IC50s of 0.5 μM, 2.6 μM, and 2.6 μM for Hsp70, Hsc70 and Grp7, respectively, and with a Kd of 0.3 μM for Hsp70.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | VER-155008 |
| CAS | 1134156-31-2 |
| Farve | Pink |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H23Cl2N7O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 37 mg/mL (66.50 mM) |
| SMIL | O[C@@H]([C@H]([C@H](N1C(NCC2=CC=C(Cl)C(Cl)=C2)=NC3=C1N=CN=C3N)O4)O)[C@H]4COCC5=CC=C(C#N)C=C5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 556.4 |
| Formel vægt | 556.4 |
| Vis mere |