Få mere at vide
Veolia Water Systems Veolia Water Systems™ Steriliseringstablet
Artikelnummer. 11964897
Skift visning
Mængde:
12 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11964897 12 stk./pakke Pakke med 12
1 options
Artikelnummer. 11964897 Leverandør Veolia Water Systems Leverandørnr. CT1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Pålidelige og effektive klortabletter, der reducerer biofilm og beskytter systemet mod bakterievækst.
  • CT1 Tabletter (pakke med 12) - Klortabletter
  • Desinficerer slanger eller rør for at fjerne bakterier
  • Reducerer biofilm og beskytter systemet mod bakterievækst
  • Steriliseringstablet
Tekniske data
Mængde 12 stk./pakke
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ELGALITE CT-1
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: troclosene sodium, dihydrate, boric acid