Få mere at vide
Emma Safety Footwear Venus S3 sikkerhedssko
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
- Fuldnarvet læder konstruktion
- GripForce™ Nem twist
- Hydro-Tec™ Desinficeret sølv for tørrere, friskere fødder
- Desinficeret
Especificaciones
Especificaciones
| Certificeringer/compliance | DA ISO 20345:2011 |
| Lukketype | Elastik |
| Farve | Sort |
| Design | Venus S3 |
| Liner materiale | Hydro-Tec™ Desinficeret sølv |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 35 |
| Tå materiale | Stål |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido