Få mere at vide
Cole-Parmer™ Venturi vakuumpumpe
Shop alle Cole-Parmer produkter
Flowhastighed:
90,6 l/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ingen bevægelige dele sikrer lang levetid med lav vedligeholdelse.
- Venturi pumper er luftdrevne, kræver ingen elektrisk strømkilde eller smøremiddel.
- Placer disse kompakte vakuumpumper tæt på applikationen for hurtig reaktion og minimalt vakuumtab.
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Vakuum | 65,1 Mbar |
| Dimensioner (L x B x H) | 11,75 x 2,54 x 8,89 cm (4,625 x 1 x 3,5 tommer) |
| Oversigt | Venturi vakuumpumpe |
| Materiale | Aluminium, messing, Buna N |
| Temperatur (engelsk) Max. | 140 °F |
| Temperatur (metrisk) Maks | 60 °C |
| Flowhastighed | 90,6 l/min. |
| Pumpetype | Vakuumsystem |