Få mere at vide
Buerkle™ Ventilationsforsegling
Artikelnummer. 10153962 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Lukketype:
Udluftet
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Lukketype Pakningsstørrelse
10153962 Udluftet Hver
1 options
Artikelnummer. 10153962 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 04019100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00 DKK
    183.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 9.04 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Buerkle™ Ventilation Seal er en reservedel til brug med opbevaringsflasker.
  • Velegnet til Buerkle™ Opbevaringsflasker, med eller uden gevindstik
  • Til brug med 5L, 10L, 25L og 60L opbevaringsflasker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve White, Red
Materiale Polypropylene, Polyethylene
Mængde Hver
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (udstyr) 5 L, 10 L, 25 L, 60 L Opbevaringsflaske Les
Lukketype Udluftet
Autoklaverbar Not Autoclavable
Engangs Reusable
Produkttype Ventilationsforsegling