Få mere at vide
Cole Parmer™ HDPE, ventileret vandhane
Artikelnummer. 15881142 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Til brug med 5 L carboy.
Artikelnummer.
15881142 Til brug med 5 L carboy.
1 options
Artikelnummer. 15881142 Leverandør Cole Parmer™ Leverandørnr. 0606111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.90 DKK
    86.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 4.43 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med: Carboy, 5L
  • Udluftet
  • HDPE konstruktion
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 1,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 L
Til brug med (udstyr) Carboy, 5L
Inkluderer Aftræk
Materiale HDPE
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Vandhane