Få mere at vide
Venlafaxine O-desmethyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328408
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30328408 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30328408 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17907100AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Desmethylvenlafaxine
CAS 93413-62-8
Analyt- eller komponentnavne O-Desmethylvenlafaxine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H25 N O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym O-Desmethylvenlafaxine, 4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol, D-VENIZ, DVS 233, Desvenlafaxine, Pristiq
InChI formel InChI=1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3
SMIL CN(C)CC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2
IUPAC navn 4-[2-(dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 263.38
Mængde 1 ml
Formel vægt 263.1885 g/mol