Få mere at vide
Venlafaxine N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30049289
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049289 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049289 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0393.14
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Venlafaxine N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Venlafaxine N-Oxide
CAS 1094598-37-4
Analyt- eller komponentnavne Venlafaxine N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H27 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Cyclohexanol, 1-[2-(dimethyloxidoamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, Venlafaxine N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C17H27NO3/c1-18(2,20)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(21-3)10-8-14/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3
SMIL COc1ccc(cc1)C(C[N+](C)(C)[O-])C2(O)CCCCC2
IUPAC navn 2-(1-hydroxycyclohexyl)-2-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine oxide
Molekylvægt (g/mol) 293.4
Mængde 100 mg
Formel vægt 293.1991 g/mol