Få mere at vide
Venlafaxine-N-desmethyl, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D,L N-Desmethyl Venlafaxine |
| CAS | 149289-30-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | D,L N-Desmethyl Venlafaxine |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C16 H25 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Cyclohexanol, 1-[1-(4-methoxyphenyl)-2-(methylamino)ethyl]-, 1-[1-(4-Methoxyphenyl)-2-(methylamino)ethyl]cyclohexanol, N-Desmethylvenlafaxine, Norvenlafaxine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25NO2/c1-17-12-15(16(18)10-4-3-5-11-16)13-6-8-14(19-2)9-7-13/h6-9,15,17-18H,3-5,10-12H2,1-2H3 |
| SMIL | CNCC(c1ccc(OC)cc1)C2(O)CCCCC2 |
| IUPAC navn | 1-[1-(4-methoxyphenyl)-2-(methylamino)ethyl]cyclohexan-1-ol |
| Vis mere |