Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Venlafaxine hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18085882
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18085882 50 mg
18074192 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18085882 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2917/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4370.00 DKK
    4131.75 DKK / 50mg
    Spare 238.25 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
5-HT and NA reuptake inhibitor (SNRI)
Dual serotonin/noradrenalin re-uptake inhibitor that displays ∽ 30-fold higher affinity for SERT than NET (Ki values are 82 and 2480 nM respectively). Antidepressant; increases swimming and climbing behavior in the forced-swim test in rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99300-78-4
Molekylær formel C17H28ClNO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Venlafaxine hydrochloride
Mængde 50 mg
Formel vægt 313.86
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 313.866