Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Venlafaxine hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18074192
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18074192 10 mg
18085882 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18074192 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2917/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00 DKK
    1147.65 DKK / 10mg
    Spare 67.35 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
5-HT and NA reuptake inhibitor (SNRI)
Dual serotonin/noradrenalin re-uptake inhibitor that displays ∽ 30-fold higher affinity for SERT than NET (Ki values are 82 and 2480 nM respectively). Antidepressant; increases swimming and climbing behavior in the forced-swim test in rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 99300-78-4
Molekylær formel C17H28ClNO2
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Venlafaxine hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 313.86
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 313.866
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.