Få mere at vide
Venlafaxinhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17992866
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17992866 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17992866 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0393.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Venlafaxin Hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Venlafaxine Hydrochloride
CAS 99300-78-4
Analyt- eller komponentnavne Venlafaxine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H27 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (9CI), Efexor, Effexor, VENIZ-XR, VENTAB, Venlafaxin hydrochloride, Venlafaxine hydrochloride, Venlift, Ventab XL, Vexor, Wy 45030, Wy 4530
InChI formel InChI=1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2(O)CCCCC2
IUPAC navn 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 313.86
Mængde 250 mg
Formel vægt 313,1809 g/mol