Få mere at vide
Venlafaxinhydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30459702
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459702 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459702 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0393.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Venlafaxine Hydrochloride
CAS 99300-78-4
Analyt- eller komponentnavne Venlafaxine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H27 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (9CI), Efexor, Effexor, VENIZ-XR, VENTAB, Venlafaxin hydrochloride, Venlafaxine hydrochloride, Venlift, Ventab XL, Vexor, Wy 45030, Wy 4530
InChI formel InChI=1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2(O)CCCCC2
IUPAC navn 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 313.86
Mængde 10 mg
Formel vægt 313,1809 g/mol