Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Venlafaxin hydrochlorid |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighed | Opløselighed aq. soln.: let opløselig. |
| Smeltepunkt | 217,0 °C |
| Formel vægt | 313.86 |
Sikkerhed og håndtering
- Venlafaxine hydrochloride
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Venlafaxine hydrochloride