Få mere at vide
Venlafaxin Hydrochlorid 1,0 mg/ml i Methanol (som fri base), LoGiCal
Artikelnummer. 30460626
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30460626 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460626 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0393.0001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Venlafaxin hydrochlorid 1,0 mg/ml i Methanol (som fri base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Venlafaxine Hydrochloride
CAS 99300-78-4
Analyt- eller komponentnavne Venlafaxine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H27 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (9 CI), Efexor, Effexor, VENIZ-XR, VENTAB, Venlafaxin hydrochloride, Venlafaxine hydrochloride, Venlift, Ventab XL, Vexor, Wy 45030, Wy 4530
InChI formel InChI=1 S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19 H,4-6,11-13H2,1-3H3;1 H
SMIL Cl.COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2(O)CCCCC2
IUPAC navn 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol; hydrochlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 313.86
Mængde 1 ml
Formel vægt 313,1809 g/mol