Få mere at vide
Venlafaxin.HCl, Lipomed
Artikelnummer. 30462093
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30462093 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30462093 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMVLF1063HC50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Venlafaxin.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Venlafaxine Hydrochloride
CAS 99300-78-4
Analyt- eller komponentnavne Venlafaxine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H27 N O2 . Cl H
Synonym Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (9 CI), Efexor, Effexor, VENIZ-XR, VENTAB, Venlafaxin hydrochloride, Venlafaxine hydrochloride, Venlift, Ventab XL, Vexor, Wy 45030, Wy 4530
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Cl.COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2(O)CCCCC2
IUPAC navn 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol; hydrochlorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 313.86
Mængde 50 mg
Formel vægt 313,1809 g/mol