Få mere at vide
Venlafaxin.HCl, 1 mg/ml i Methanol (som fri base), Lipomed
Beskrivelse
Venlafaxin.HCl, 1 mg/ml i Methanol (som fri base)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Venlafaxine Hydrochloride |
| CAS | 99300-78-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Venlafaxine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C17 H27 N O2 . Cl H |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Synonym | Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (9 CI), Efexor, Effexor, VENIZ-XR, VENTAB, Venlafaxin hydrochloride, Venlafaxine hydrochloride, Venlift, Ventab XL, Vexor, Wy 45030, Wy 4530 |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMIL | Cl.COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2(O)CCCCC2 |
| IUPAC navn | 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol; hydrochlorid |
| Vis mere |