missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Venlafaxine EP Impurity B (as Hydrochloride), Mikromol™
Beskrivelse
Venlafaxine EP Impurity B (as Hydrochloride)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl (2RS)-3-(Dimethylamino)-2-(4-methoxyphenyl)propanoate Hydrochloride |
| CAS | 2174001-92-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ethyl (2RS)-3-(Dimethylamino)-2-(4-methoxyphenyl)propanoate Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H21 N O3 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Venlafaxine Hydrochloride Imp. B (EP), Venlafaxine Imp. B (EP), Ethyl (2RS)-3-(Dimethylamino)-2-(4-methoxyphenyl)propanoate Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Venlafaxine Impurity B as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO3.ClH/c1-5-18-14(16)13(10-15(2)3)11-6-8-12(17-4)9-7-11;/h6-9,13H,5,10H2,1-4H3;1H |
| SMIL | Cl.CCOC(=O)C(CN(C)C)c1ccc(OC)cc1 |
| IUPAC navn | ethyl 3-(dimethylamino)-2-(4-methoxyphenyl)propanoate;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?