Få mere at vide
(±)-Venlafaxine-d6 HCl (N,N-dimethyl-d6), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Venlafaxine-D6 Hydrochloride |
| CAS | 1062606-12-5 |
| Molekylær formel | C17 2H6 H21 N O2 . Cl H |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Cyclohexanol, 1-[2-[di(methyl-d3)amino]-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), Venlafaxine-D6 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19 H,4-6,11-13H2,1-3H3;1 H/i1D3,2D3; |
| SMIL | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N(CC(c1ccc(OC)cc1)C2(O)CCCCC2)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1-[2-[bis(trideuteriomethyl)amino]-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 319.9 |
| Formel vægt | 319.2185 g/mol |
| Vis mere |