Få mere at vide
Venlafaxin cyklisk urenhed, TRC
Artikelnummer. 30455705
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455705 10 mg
30451025 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30455705 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV12001510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93413-70-8
Molekylær formel C17 H25 N O2
Molekylvægt (g/mol) 275.39
Synonym Venlafaxine EP Impurity E
IUPAC navn 5-(4-methoxyphenyl)-3-methyl-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undecane
SMIL COc1ccc(cc1)C2CN(C)COC23CCCCC3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Venlafaxine Cyclic Impurity H
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H25NO2/c1-18-12-16(14-6-8-15(19-2)9-7-14)17(20-13-18)10-4-3-5-11-17/h6-9,16H,3-5,10-13H2,1-2H3
Formel vægt 275.1885