missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Vemurafenib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vemurafenib |
| CAS | 918504-65-1 |
| Molekylær formel | C23 H18 Cl F2 N3 O3 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-Propanesulfonamide','N-[3-[[5-(4-chlorophenyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl]carbonyl]-2,4-difluorophenyl]-, N-[3-[[5-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl]carbonyl]-2,4-difluorophenyl]-1-propanesulfonamide, PLX 4032, Propane-1-sulfonic acid [3-[5-(4-chlorophenyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonyl]-2,4-difluorophenyl]amide, RG 7204, RO 5185426, Ro 51-85426, Vemurafenib, Zelboraf |
| InChI formel | InChI=1S/C23H18ClF2N3O3S/c1-2-9-33(31,32)29-19-8-7-18(25)20(21(19)26)22(30)17-12-28-23-16(17)10-14(11-27-23)13-3-5-15(24)6-4-13/h3-8,10-12,29H,2,9H2,1H3,(H,27,28) |
| SMIL | CCCS(=O)(=O)Nc1ccc(F)c(C(=O)c2c[nH]c3ncc(cc23)c4ccc(Cl)cc4)c1F |
| IUPAC navn | N-[3-[5-(4-chlorophenyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonyl]-2,4-difluorophenyl]propane-1-sulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 489.92 |
| Formel vægt | 489.0725 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?