Få mere at vide
Velsecorat, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497177
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16497177 5 mg
16495336 100 mg
16454458 10 mg
16433096 25 mg
16400777 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16497177 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111453
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
MedChemExpress AZD7594 is a potent selective nonsteroidal glucocorticoid receptor modulator, with an IC50 of 0.9 nM.
AZD7594 is a potent selective nonsteroidal glucocorticoid receptor modulator, with an IC50 of 0.9 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Velsecorat
CAS 1196509-60-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C32H32F2N4O6
Mængde 5 mg
Synonym AZD7594 AZ13189620
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (137.32 mM)
SMIL O=C(N[C@H]1COCC1)C2=CC=CC(N3N=CC4=C3C=CC(O[C@H](C5=CC=C(OCCO6)C6=C5)[C@@H](NC(C(F)(F)C)=O)C)=C4)=C2
Molekylvægt (g/mol) 606.62
Formel vægt 606.62
Procent renhed 99.6%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation